Acide 3-(trifluorométhoxy)benzoïque 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7437-1G PC7437-25G PC7437-5G
APOSPC7437-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC7437-1G APOSPC7437-25G APOSPC7437-5G
Acide 3-(trifluorométhoxy)benzoïque 97%
Acide 3-(trifluorométhoxy)benzoïque
Formule: C₈H₅F₃O₃
MW: 206,12 g/mol
Point de fusion: 88…92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041501
Numéro CAS: 1014-81-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité