4-(Trifluoromethoxy)benzoic acid hydrazide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(Trifluoromethoxy)benzohydrazide, 4-(Trifluoromethoxy)benzhydrazide
PC7438D-1G PC7438D-25G PC7438D-5G
APOSPC7438D-1GEA 29 EUR InStock
APOSPC7438D-1G APOSPC7438D-25G APOSPC7438D-5G
4-(Trifluoromethoxy)benzoic acid hydrazide 95%
4-(Trifluoromethoxy)benzoic acid hydrazide
Formule: C₈H₇F₃N₂O₂
MW: 220,15 g/mol
Point de fusion: 110…120 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00204234
Numéro CAS: 175277-18-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité