Alcool 4-(trifluorométhoxy)benzylique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7438SD-10G PC7438SD-25G PC7438SD-100G
APOSPC7438SD-10GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC7438SD-10G APOSPC7438SD-25G APOSPC7438SD-100G
Alcool 4-(trifluorométhoxy)benzylique 97%
Alcool 4-(trifluorométhoxy)benzylique
Formule: C₈H₇F₃O₂
MW: 192,14 g/mol
Point d'ébullition: 100…102 °C/12mmHg
Densité: 1.326 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036029
Numéro CAS: 1736-74-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité