α-Bromo-4-(trifluorométhoxy)toluène 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: p-(Trifluorométhoxy)benzyle bromure(Bromométhyl)-1-(trifluorométhoxy)-4-benzène4-(Trifluorométhoxy)benzyle bromureα-Bromo-p-(trifluorométhoxy)toluène
APOSPC7438UB-25GEA 119 EUR InStock
APOSPC7438UB-25G APOSPC7438UB-100G APOSPC7438UB-5G
α-Bromo-4-(trifluorométhoxy)toluène 97%
α-Bromo-4-(trifluorométhoxy)toluène
Formule: C₈H₆BrF₃O
MW: 255,03 g/mol
Point d'ébullition: 82…84 °C/10mmHg
Densité: 1,594 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061238
Numéro CAS: 50824-05-0
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité