1-Nitro-4-(trifluorométhoxy)benzène 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(Trifluoromethoxy)nitrobenzene
PC7439K-25G PC7439K-5G PC7439K-100G
APOSPC7439K-25GEA 24.8 EUR InStock
APOSPC7439K-25G APOSPC7439K-5G APOSPC7439K-100G
1-Nitro-4-(trifluorométhoxy)benzène 97%
1-Nitro-4-(trifluorométhoxy)benzène
Formule: C₇H₄F₃NO₃
MW: 207,11 g/mol
Point d'ébullition: 87…89 °C/15mmHg
Point de fusion: 15 °C
Densité: 1.447 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040302
Numéro CAS: 713-65-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité