3-(Trifluorométhoxy)phénol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC7439L-100GEA 136 EUR InStock
APOSPC7439L-100G APOSPC7439L-5G APOSPC7439L-25G
3-(Trifluorométhoxy)phénol 98%
3-(Trifluorométhoxy)phénol
Formule: C₇H₅F₃O₂
MW: 178,11 g/mol
Point d'ébullition: 69…70 °C/12mmHg
Densité: 1,379 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 84 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040987
Numéro CAS: 827-99-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité