4-(Trifluoromethoxy)phenoxyacetic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(4-(Trifluoromethoxy)phenoxy)acetic acid
PC7439P-10G PC7439P-1G
APOSPC7439P-10GEA 101 EUR InStock
APOSPC7439P-10G APOSPC7439P-1G
4-(Trifluoromethoxy)phenoxyacetic acid 97%
4-(Trifluoromethoxy)phenoxyacetic acid
Formule: C₉H₇F₃O₄
MW: 236,15 g/mol
Point de fusion: 84…86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052352
Numéro CAS: 72220-50-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité