Isocyanate de 2-(trifluorméthoxy)phényle 92%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Trifluoromethoxyphenylisocyanate, Isocyanic acid 2-(Trifluoromethoxy)phenyl ester
PC7439PW-1G PC7439PW-25G PC7439PW-5G
APOSPC7439PW-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC7439PW-1G APOSPC7439PW-25G APOSPC7439PW-5G
Isocyanate de 2-(trifluorméthoxy)phényle 92%
Isocyanate de 2-(trifluorméthoxy)phényle
  • May form small amount of sediment.
Formule: C₈H₄F₃NO₂
MW: 203,12 g/mol
Point d'ébullition: 52…55 °C/15mmHg
Densité: 1.35 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 60 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00134160
Numéro CAS: 182500-26-1
ONU: 3080
ADR: 6.1+3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité