4-(Trifluoromethoxy)thiobenzamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7439U-10G PC7439U-5G
APOSPC7439U-10GEA 400 EUR InStock
APOSPC7439U-10G APOSPC7439U-5G
4-(Trifluoromethoxy)thiobenzamide
4-(Trifluoromethoxy)thiobenzamide
Formule: C₈H₆F₃NOS
MW: 221,19 g/mol
Point de fusion: 124…126 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00068113
Numéro CAS: 149169-34-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité