4-(Trifluoromethoxy)toluene 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7439W-25G PC7439W-5G PC7439W-100G
APOSPC7439W-25GEA 52.2 EUR InStock
APOSPC7439W-25G APOSPC7439W-5G APOSPC7439W-100G
4-(Trifluoromethoxy)toluene 97%
4-(Trifluoromethoxy)toluene
Formule: C₈H₇F₃O
MW: 176,1400 g/mol
Point d'ébullition: 134…135 °C
Densité: 1.179 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 31 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042413
Numéro CAS: 706-27-4
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité