Acide (3-(trifluorométhoxy)phényl)acétique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(Trifluoromethoxy)phenylacetic acid
PC7440E-100G PC7440E-25G
APOSPC7440E-100GEA 270 EUR InStock
APOSPC7440E-100G APOSPC7440E-25G
Acide (3-(trifluorométhoxy)phényl)acétique 98%
Acide (3-(trifluorométhoxy)phényl)acétique
Formule: (C₆H₄(OCF₃))CH₂COOH
MW: 220,15 g/mol
Point de fusion: 53…55 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082480
Numéro CAS: 203302-97-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité