4-Azepan-1-yl-3-nitrobenzotrifluoride
Fournisseur: Apollo Scientific
PC7446-10G PC7446-1G PC7446-5G
APOSPC7446-10GEA 303 EUR InStock
APOSPC7446-10G APOSPC7446-1G APOSPC7446-5G
4-Azepan-1-yl-3-nitrobenzotrifluoride
4-Azepan-1-yl-3-nitrobenzotrifluoride
Formule: C₁₃H₁₅F₃N₂O₂
Point de fusion: 38 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00592425
Numéro CAS: 62054-71-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité