1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine-4-carboxamide
Fournisseur: Apollo Scientific
PC7455-1G PC7455-5G
APOSPC7455-1GEA 111 EUR InStock
APOSPC7455-1G APOSPC7455-5G
1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine-4-carboxamide
1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine-4-carboxamide
Formule: C₁₃H₁₄F₃N₃O₃
Point de fusion: 177 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01418201
Numéro CAS: 329064-15-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité