2,6-Dimethyl-4-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]morpholine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC7458-10G PC7458-1G PC7458-5G
APOSPC7458-10GEA 303 EUR InStock
APOSPC7458-10G APOSPC7458-1G APOSPC7458-5G
2,6-Dimethyl-4-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]morpholine
2,6-Dimethyl-4-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]morpholine
Formule: C₁₃H₁₅F₃N₂O₃
Point de fusion: 61 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02018696
Numéro CAS: 405910-36-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité