Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4'-(Trifluorométhyl)acétanilide 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

APOSPC7460-5GEA 19 EUR InStock
APOSPC7460-5G
4'-(Trifluorométhyl)acétanilide 98%
4'-(Trifluorométhyl)acétanilide


Formule: C₉H₈F₃NO
MW: 203,16 g/mol
Point de fusion: 150…154 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013562
Numéro CAS: 349-97-3
EINECS: 206-495-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité