4'-(Trifluorométhyl)acétophénone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7490-100G PC7490-10G PC7490-25G
APOSPC7490-100GEA 72.5 EUR InStock
APOSPC7490-100G APOSPC7490-10G APOSPC7490-25G
4'-(Trifluorométhyl)acétophénone
4'-(Trifluorométhyl)acétophénone
Formule: C₉H₇F₃O
MW: 188,15 g/mol
Point d'ébullition: 79…80 °C/8mmHg
Point de fusion: 30…33 °C
Point d'éclair: 84 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000401
Numéro CAS: 709-63-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité