2-(Trifluorométhyl)benzamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7505-100G PC7505-25G PC7505-500G
APOSPC7505-100GEA 94.4 EUR InStock
APOSPC7505-100G APOSPC7505-25G APOSPC7505-500G
2-(Trifluorométhyl)benzamide 98%
2-(Trifluorométhyl)benzamide
Formule: C₈H₆F₃NO
MW: 189,14 g/mol
Point de fusion: 160…164 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014798
Numéro CAS: 360-64-5
EINECS: 206-637-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité