3-(Trifluoromethyl)benzamidoxime 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: N'-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)-benzenecarboximidamide, N-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzimidamide
PC7507L-100G PC7507L-25G PC7507L-5G
APOSPC7507L-100GEA 192 EUR InStock
APOSPC7507L-100G APOSPC7507L-25G APOSPC7507L-5G
3-(Trifluoromethyl)benzamidoxime 97%
3-(Trifluoromethyl)benzamidoxime
Formule: C₈H₇F₃N₂O
MW: 204,15 g/mol
Point de fusion: 85…88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02647312
Numéro CAS: 40067-80-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité