4-(Trifluoromethyl)benzamidoxime 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7507M-1G PC7507M-5G
APOSPC7507M-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSPC7507M-1G APOSPC7507M-5G
4-(Trifluoromethyl)benzamidoxime 95%
4-(Trifluoromethyl)benzamidoxime
Formule: C₈H₇F₃N₂O
Point de fusion: 121…128 °C
Densité: 0.936 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00053042
Numéro CAS: 22179-86-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité