Chlorure de 4-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-(Trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
PC7510-100G PC7510-25G PC7510-500G
APOSPC7510-100GEA 102 EUR InStock
APOSPC7510-100G APOSPC7510-25G APOSPC7510-500G
Chlorure de 4-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle 98%
Chlorure de 4-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle
Formule: C₇H₄ClF₃O₂S
MW: 244,62 g/mol
Point d'ébullition: 118…120 °C/18mmHg
Point de fusion: 27…34 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042422
Numéro CAS: 2991-42-6
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité