4-Bromomethyl-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Bromomethyl-3-fluorophenylboronic acid pinacol ester, 2-(4-(Bromomethyl)-3-fluorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,3,2-Dioxaborolane, 2-[4-(bromomethyl)-3-fluorophenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-, 2-[4-(Bromomethyl)-3-fluorophenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PC7518-5G
APOSPC7518-5GEA 272 EUR InStock
APOSPC7518-5G
4-Bromomethyl-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester 95+%
4-Bromomethyl-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₃H₁₇BBrFO₂
MW: 314,99 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11855987
Numéro CAS: 1150271-74-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité