3-Fluoro-5-methylanisole 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC7519-5GEA 132 EUR InStock
APOSPC7519-5G APOSPC7519-1G
3-Fluoro-5-methylanisole 99%
3-Fluoro-5-methylanisole
Formule: C₈H₉FO
MW: 140,1600 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13185608
Numéro CAS: 160911-11-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité