4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7534-1G PC7534-250MG PC7534-5G
APOSPC7534-1GEA 84.1 EUR InStock
APOSPC7534-1G APOSPC7534-250MG APOSPC7534-5G
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formule: C₉H₇F₃O₃
MW: 220,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08062376
Numéro CAS: 853771-90-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité