Acide (2-nitro-4-(trifluorométhyl)phényl)acétique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
PC7539-25G
APOSPC7539-25GEA 132 EUR InStock
APOSPC7539-25G
Acide (2-nitro-4-(trifluorométhyl)phényl)acétique 97%
Acide (2-nitro-4-(trifluorométhyl)phényl)acétique
Formule: C₉H₆F₃NO₄
MW: 249,15 g/mol
Point de fusion: 146…148 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00091534
Numéro CAS: 1735-91-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité