4-Bromo-3-fluoroaniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7544-100G PC7544-25G PC7544-5G
APOSPC7544-100GEA 114 EUR InStock
APOSPC7544-100G APOSPC7544-25G APOSPC7544-5G
4-Bromo-3-fluoroaniline 98%
4-Bromo-3-fluoroaniline
Formule: C₆H₅BrFN
Point de fusion: 65…70 °C
Densité: 0.982 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00672933
Numéro CAS: 656-65-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité