1,2-Dibromo-2-chloropentafluoropropane 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC7549-5G PC7549-1G
APOSPC7549-5GEA 379 EUR InStock
APOSPC7549-5G APOSPC7549-1G
1,2-Dibromo-2-chloropentafluoropropane 97%
1,2-Dibromo-2-chloropentafluoropropane
Formule: C₃Br₂ClF₅
Point d'ébullition: 116…117 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 661-93-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité