α,α,α-Trifluoro-o-toluonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: o-(Trifluorométhyl)benzonitrile2-(Trifluorméthyl)benzonitrile
APOSPC7550-25GEA 23.4 EUR InStock
APOSPC7550-25G
α,α,α-Trifluoro-o-toluonitrile 98%
α,α,α-Trifluoro-o-toluonitrile
Formule: C₈H₄F₃N
MW: 171,12 g/mol
Point d'ébullition: 204…206 °C
Point de fusion: 17…19 °C
Densité: 1,294 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001791
Numéro CAS: 447-60-9
EINECS: 207-184-3
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité