1-[(2-Cyano-4-fluoro)phenyl]piperidine-3-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
PC7559-1G PC7559-5G
APOSPC7559-1GEA 126 EUR InStock
APOSPC7559-1G APOSPC7559-5G
1-[(2-Cyano-4-fluoro)phenyl]piperidine-3-carboxylic acid
1-[(2-Cyano-4-fluoro)phenyl]piperidine-3-carboxylic acid
Formule: C₁₃H₁₃FN₂O₂
MW: 248,26 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09750917
Numéro CAS: 1000339-80-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité