α,α,α-Trifluoro-m-toluonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Cyanobenzotrifluoride, m-(Trifluoromethyl)benzonitrile, 3-(Trifluoromethyl)benzonitrile
PC7560-25G PC7560-5G PC7560-100G
APOSPC7560-25GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC7560-25G APOSPC7560-5G APOSPC7560-100G
α,α,α-Trifluoro-m-toluonitrile 98%
α,α,α-Trifluoro-m-toluonitrile
Formule: C₈H₄F₃N
MW: 171,12 g/mol
Point d'ébullition: 189 °C
Point de fusion: 14.5 °C
Densité: 1.2821 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001807
Numéro CAS: 368-77-4
EINECS: 206-711-4
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité