3-Ethoxy-4-fluorophenylboronic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Ethoxy-4-fluorobenzeneboronic acid
PC7571-1G PC7571-5G PC7571-10G
APOSPC7571-1GEA 142 EUR InStock
APOSPC7571-1G APOSPC7571-5G APOSPC7571-10G
3-Ethoxy-4-fluorophenylboronic acid 95%
3-Ethoxy-4-fluorophenylboronic acid
Formule: C₈H₁₀BFO₃
MW: 183,97 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09475831
Numéro CAS: 900174-65-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité