4-Fluoro-3-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenylboronic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (4-Fluoro-3-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenyl)boronic acid
PC7577-1G PC7577-250MG
APOSPC7577-1GEA 475 EUR InStock
APOSPC7577-1G APOSPC7577-250MG
4-Fluoro-3-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenylboronic acid 95%
4-Fluoro-3-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenylboronic acid
Formule: C₈H₇BF₄O₃
MW: 237,9400 g/mol
Point de fusion: 116…119 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09475813
Numéro CAS: 957034-62-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité