2-(Bromomethyl)-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid pinacol ester 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(2-(Bromomethyl)-4-(trifluoromethoxy)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PC7579-100MG PC7579-1G PC7579-250MG PC7579-10MG
APOSPC7579-100MGEA 109 EUR InStock
APOSPC7579-100MG APOSPC7579-1G APOSPC7579-250MG APOSPC7579-10MG
2-(Bromomethyl)-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid pinacol ester 95%
2-(Bromomethyl)-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₄H₁₇BBrF₃O₃
MW: 380,993 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09475917
Numéro CAS: 957066-13-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité