2,6-Difluoro-3-pyridineboronic acid 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,6-Difluoropyridine-3-boronic acid
PC7582-1G PC7582-100MG PC7582-5G
APOSPC7582-1GEA 69.6 EUR InStock
APOSPC7582-1G APOSPC7582-100MG APOSPC7582-5G
2,6-Difluoro-3-pyridineboronic acid 96%
2,6-Difluoro-3-pyridineboronic acid
Formule: C₅H₄BF₂NO₂
MW: 158,90 g/mol
Point de fusion: 96…98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788245
Numéro CAS: 136466-94-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité