3-Bromo-4-fluorobenzamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7598-250MG
APOSPC7598-250MGEA 21.9 EUR InStock
APOSPC7598-250MG
3-Bromo-4-fluorobenzamide
3-Bromo-4-fluorobenzamide
Formule: C₇H₅BrFNO
MW: 218,0200 g/mol
Point de fusion: 126…127 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094431
Numéro CAS: 455-85-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité