4-Bromo-2-fluorobenzamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7599-1G PC7599-5G
APOSPC7599-1GEA 33.5 EUR InStock
APOSPC7599-1G APOSPC7599-5G
4-Bromo-2-fluorobenzamide
4-Bromo-2-fluorobenzamide
Formule: C₇H₅BrFNO
MW: 218,03 g/mol
Point de fusion: 151…153 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094432
Numéro CAS: 292621-45-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité