Chlorure de 2-nitro-4-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
PC7604-25G PC7604-5G PC7604-1G
APOSPC7604-25GEA 174 EUR InStock
APOSPC7604-25G APOSPC7604-5G APOSPC7604-1G
Chlorure de 2-nitro-4-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle 98%
Chlorure de 2-nitro-4-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle
Formule: C₇H₃ClF₃NO₄S
MW: 289,62 g/mol
Point de fusion: 42…44 °C
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013456
Numéro CAS: 837-95-6
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité