2-Amino-4-chloro-2'-fluorobenzophenone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7608-1G PC7608-250MG
APOSPC7608-1GEA 495 EUR InStock
APOSPC7608-1G APOSPC7608-250MG
2-Amino-4-chloro-2'-fluorobenzophenone
2-Amino-4-chloro-2'-fluorobenzophenone
Formule: C₁₃H₉ClFNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236584
Numéro CAS: 203303-05-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité