Dimethyl(methylthio)sulphonium tetrafluoroborate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: DMTSF
PC7613-1G PC7613-5G
APOSPC7613-1GEA 125 EUR InStock
APOSPC7613-1G APOSPC7613-5G
Dimethyl(methylthio)sulphonium tetrafluoroborate 97%
Dimethyl(methylthio)sulphonium tetrafluoroborate
Formule: C₃H₉BF₄S₂
MW: 196,03 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011806
Numéro CAS: 5799-67-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité