1-(tert-Butyl)-4-ethyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-1,4-dicarboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(Ethoxycarbonyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole, N-BOC protected
PC7623-1G PC7623-500MG PC7623-5G
APOSPC7623-1GEA 259 EUR InStock
APOSPC7623-1G APOSPC7623-500MG APOSPC7623-5G
1-(tert-Butyl)-4-ethyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-1,4-dicarboxylate
1-(tert-Butyl)-4-ethyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-1,4-dicarboxylate
Formule: C₁₂H₁₅F₃N₂O₄
MW: 308,26 g/mol
Point de fusion: 107…108 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08689692
Numéro CAS: 1006492-02-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité