3-Fluoro-4-nitrobenzaldehyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7624-1G PC7624-250MG PC7624-5G
APOSPC7624-1GEA 39.3 EUR InStock
APOSPC7624-1G APOSPC7624-250MG APOSPC7624-5G
3-Fluoro-4-nitrobenzaldehyde 98%
3-Fluoro-4-nitrobenzaldehyde
Formule: C₇H₄NO₃F
MW: 169,1100 g/mol
Point de fusion: 57…58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00968940
Numéro CAS: 160538-51-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité