Alcool 2-(trifluorométhyl)benzylique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC7625-100GEA 58.2 EUR InStock
APOSPC7625-100G APOSPC7625-25G APOSPC7625-500G
Alcool 2-(trifluorométhyl)benzylique 97%
Alcool 2-(trifluorométhyl)benzylique
Formule: C₈H₇F₃O
MW: 176,14 g/mol
Point d'ébullition: 90 °C/20 mmHg
Densité: 1,326 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004621
Numéro CAS: 346-06-5
EINECS: 206-467-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité