Alcool 4-(trifluorométhyl)benzylique 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (4-(Trifluoromethyl)phenyl)methanol, 4-(Hydroxymethyl)benzotrifluoride
PC7627-25G PC7627-5G PC7627-1G
APOSPC7627-25GEA 94.5 EUR InStock
APOSPC7627-25G APOSPC7627-5G APOSPC7627-1G
Alcool 4-(trifluorométhyl)benzylique 96%
Alcool 4-(trifluorométhyl)benzylique
Formule: C₈H₇F₃O
MW: 176,14 g/mol
Point d'ébullition: 78…80 °C/4mmHg
Point de fusion: 18…20 °C
Densité: 1.286 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 101 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004661
Numéro CAS: 349-95-1
EINECS: 206-494-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité