3-(Trifluorométhyl)benzylamine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC7629-100G PC7629-25G PC7629-5G
APOSPC7629-100GEA 161 EUR InStock
APOSPC7629-100G APOSPC7629-25G APOSPC7629-5G
3-(Trifluorométhyl)benzylamine 97%
3-(Trifluorométhyl)benzylamine
Formule: C₈H₈F₃N
MW: 175,15 g/mol
Point d'ébullition: 93…97 °C/28mmHg
Densité: 1.222 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008117
Numéro CAS: 2740-83-2
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité