α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-o-xylène 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-(Chloromethyl)benzotrifluoride, 1-(Chloromethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene, 1-(Chlormethyl)-2-(trifluormethyl)benzene, 2-(Trifluoromethyl)benzyl chloride
PC7633E-100G PC7633E-25G PC7633E-5G
APOSPC7633E-100GEA 116 EUR InStock
APOSPC7633E-100G APOSPC7633E-25G APOSPC7633E-5G
α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-o-xylène 97%
α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-o-xylène
Formule: C₈H₆ClF₃
MW: 194,58 g/mol
Point d'ébullition: 67…68 °C/12mmHg
Densité: 1.337 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009920
Numéro CAS: 21742-00-7
EINECS: 244-560-6
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité