α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-p-xylène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-(Chloromethyl)benzotrifluoride, 1-(Chloromethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene, 1-(Chlormethyl)-4-(trifluormethyl)benzene, 4-(Trifluoromethyl)benzyl chloride
PC7633G-25G PC7633G-5G
APOSPC7633G-25GEA 37.7 EUR InStock
APOSPC7633G-25G APOSPC7633G-5G
α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-p-xylène 98%
α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-p-xylène
Formule: C₈H₆ClF₃
MW: 194,58 g/mol
Point d'ébullition: 68 °C/12mmHg
Point de fusion: 19 °C
Densité: 1.315 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 74 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040772
Numéro CAS: 939-99-1
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité