3-(Trifluoromethyl)benzyl mercaptan, grade Technique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(Trifluoromethyl)benzylthiol
PC7634-10G PC7634-25G PC7634-1G
APOSPC7634-10GEA 102 EUR InStock
APOSPC7634-10G APOSPC7634-25G APOSPC7634-1G
3-(Trifluoromethyl)benzyl mercaptan, grade Technique
3-(Trifluoromethyl)benzyl mercaptan
Formule: C₈H₇F₃S
MW: 192,2 g/mol
Point d'ébullition: 75…77 °C/5mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042435
Numéro CAS: 25697-55-6
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité