Benzyl chlorofluoroacetate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC7636-1G PC7636-5G PC7636-25G
APOSPC7636-1GEA 281 EUR InStock
APOSPC7636-1G APOSPC7636-5G APOSPC7636-25G
Benzyl chlorofluoroacetate 97%
Benzyl chlorofluoroacetate
Formule: C₉H₈ClFO₂
Point d'ébullition: 125…126 °C/15mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01862039
Numéro CAS: 243659-11-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité