Perfluoroacetophenone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7644-5G PC7644-1G
APOSPC7644-5GEA 190 EUR InStock
APOSPC7644-5G APOSPC7644-1G
Perfluoroacetophenone
Perfluoroacetophenone
Formule: C₈F₈O
MW: 264,072 g/mol
Point d'ébullition: 130…131 °C
Densité: 1.609 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00216596
Numéro CAS: 652-22-2
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité