5-Fluoro-2-methylindole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7645-5G PC7645-1G
APOSPC7645-5GEA 23.2 EUR InStock
APOSPC7645-5G APOSPC7645-1G
5-Fluoro-2-methylindole 97%
5-Fluoro-2-methylindole
Formule: C9H8FN
MW: 149,17 g/mol
Point d'ébullition: 112…120 °C/0.1mmHg
Point de fusion: 97…101 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02093649
Numéro CAS: 399-72-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité