Acide 5-(4-fluorophényl)-5-oxopentanoïque
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-(4-Fluorophenyl)-5-oxovaleric Acid, 5-(4-Fluorophenyl)-5-oxopentanoic acid
PC7656-25G PC7656-500G
APOSPC7656-25GEA 0 EUR InStock
APOSPC7656-25G APOSPC7656-500G
Acide 5-(4-fluorophényl)-5-oxopentanoïque
Acide 5-(4-fluorophényl)-5-oxopentanoïque
Formule: C₁₁H₁₁FO₃
MW: 210,20 g/mol
Point de fusion: 142…144 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00667222
Numéro CAS: 149437-76-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité